Learn More
Amberlite™ IRN-78, ion exchange resin, nuclear grade
Codice prodotto. 15437015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15437015 500 g 500g
15447015 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15437015 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045591.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Strongly basic anion exchange resin | CAS: 11128-95-3 | Styrene-DVB
Amberlite™ IRN-78 is widely employed in removing radioactive anions for example 131 Iodine and 133 Iodine from waste systems. It also removes the traces of chloride contamination from reactor coolant systems and controls the boron level in the primary system. At higher pH conditions, it is used to remove anionic impurities from secondary streams in the presence of ammonia, morpholine or other amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11128-95-3
Formula molecolare Styrene-DVB
Numero MDL MFCD00145822
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite™ IRN-78
Forma fisica Beads
Colore Amber
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Grado Nuclear
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amberlite IRN-78, ion exchange resin, nuclear grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: amberlite IRN 78