Learn More
Amberlite™ IRN-78, OH-form, ion-exchange resin
Codice prodotto. 10179679 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10179679 100 g Plastic bottle 100g
10575300 500 g Plastic bottle 500g
10545090 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10179679 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429291000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 11128-95-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11128-95-3
Numero MDL MFCD00145822
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite™ IRN-78 ion-exchange resin
Forma fisica Solution
Nota nome Ion-exchange Resin, OH-form
Imballaggio Plastic bottle
Colore Colorless to Yellow
Quantità 100 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amberlite(TM) IRN78 resin, hydroxide form