Specifica
| Materiale o nome chimico | Amberlite™ XAD 1180 |
| Forma fisica | Beads |
| Dimensione particelle | Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.350 to 0.600mm, <0.250mm: <5.0%,>0.850mm: <10.0% |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | moisture holding capacity: 61.0 to 67.0% |
| Colore | White to Yellow |
| Indice di Merck | 14, 382 |
| Quantità | 500 g |
| IUPAC Name | 1,2-bis(ethenyl)benzene |