Learn More
Amberlite™ XAD-4
Codice prodotto. 10206260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10206260 500 g Plastic bottle 500g
10721671 100 g Plastic bottle 100g
11956991 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10206260 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202235000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9003-69-4 | C10H10
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-69-4
Formula molecolare C10H10
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00132704
InChI Key MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC Name 1,2-diethenylbenzene
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite™ XAD-4
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Dimensione particelle 2.0 (uniformity coefficient) Max. 0.490 to 0.690mm (harmonic mean size) 5.0% Max. (<0.300mm) 5.0% Max. (>1.180 mm)
Imballaggio Plastic bottle
Capacità di ritenzione dell'acqua moisture holding capacity: 54.0 to 60.0%
Colore White
Quantità 500 g