Specifica
| Materiale o nome chimico | Amberlite™ XAD-4 |
| Forma fisica | Crystalline Powder or Crystals |
| Dimensione particelle | 2.0 (uniformity coefficient) Max. 0.490 to 0.690mm (harmonic mean size) 5.0% Max. (<0.300mm) 5.0% Max. (>1.180 mm) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | moisture holding capacity: 54.0 to 60.0% |
| Colore | White |
| Quantità | 100 g |