Learn More
Amberlite™ XAD-7 HP
Codice prodotto. 10606062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10606062 100 g Plastic bottle 100g
10216260 500 g Plastic bottle 500g
11976991 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10606062 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202241000
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 37380-43-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37380-43-1
Numero MDL MFCD00132705
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite™ XAD-7 HP
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g