Learn More
Amberlyst™ 15, (dry) ion-exchange resin
Codice prodotto. 10286540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10286540 25 g Plastic bottle 25g
10490091 500 g Plastic bottle 500g
10711424 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10286540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202140250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9037-24-5
Formula molecolare MFCD00145841
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00145841
InChI Key YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80972
SMILES *
Tekniske data
Materiale o nome chimico Amberlyst™ 15
Forma fisica Beads
Dimensione particelle Particle size analysis:% <0.300mm: <1.0%
Imballaggio Plastic bottle
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Indice di Merck 15, 377
Quantità 25 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlyst 15 ion-exchange resin
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Faresætning
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.