Learn More
Amberlyst™ 15, (dry) ion-exchange resin
Codice prodotto. 10490091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10490091 500 g Plastic bottle 500g
10286540 25 g Plastic bottle 25g
10711424 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10490091 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202145000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9037-24-5
Formula molecolare MFCD00145841
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00145841
InChI Key YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80972
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlyst™ 15
Forma fisica Beads
Dimensione particelle Particle size analysis:% <0.300mm: <1.0%
Imballaggio Plastic bottle
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Indice di Merck 15, 377
Quantità 500 g