Learn More
Amberlyst 15, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11443141 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11443141 500 g
11433141 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11443141 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215033690
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Soluble in water
Identificatori chimici
CAS 9037-24-5
Formula molecolare MFCD00145841
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00145841
InChI Key YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
IUPAC Name 1-bromo-2-methoxyethane
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlyst 15(H)
Forma fisica Small Beads
Colore Brown/Green
Quantità 500 g