Ion exchange resin
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Amberlyst™ 15 |
| Forma fisica | Beads |
| Dimensione particelle | Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70, harmonic mean size: 0.600 to 0.850mm,% <0.355mm: < 1.0%,%>1.180mm: <5.0% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Capacità totale volume | (H):> 1.70 eq/L |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | (H): 52.0 to 57.0% |
| Fieser | 05,355; 06,302; 09,256 |
| Colore | Brown/Gray |
| Quantità | 500 g |