Learn More
Amberlyst™ A-21, ion-exchange resin
Codice prodotto. 10551071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10551071 1 kg Plastic bottle 1kg
10052800 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10551071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202170010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 9049-93-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9049-93-8
Numero MDL MFCD00145842
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlyst™ A-21
Forma fisica Beads
Dimensione particelle Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.490 to 0.690mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <2.0%
Imballaggio Plastic bottle
Capacità totale volume (free base):> 1.30 eq/L
Capacità di ritenzione dell'acqua (free base): 52.0 to 62.0%
Fieser 06,302; 07,182; 08,263
Colore Brown
Indice di Merck 10, 381
Quantità 1 kg