Learn More
Amberlyst™ A26 Hydroxide Form, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amberlyst A26 Hydroxide Form |
| CAS | 39339-85-0 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Amberlyst™ A26 Hydroxide Form |