Learn More
Amberlyst™ A26 Hydroxide Form, TRC
Codice prodotto. 30314232
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314232 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314232 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA39338550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlyst A26 Hydroxide Form
CAS 39339-85-0
Quantità 50 g
Sinonimo Amberlyst™ A26 Hydroxide Form