Learn More
Amberlyst™ A26, OH-form, ion-exchange resin
Codice prodotto. 10547434 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10547434 100 mL Plastic bottle 100mL
10656412 1 L Plastic bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10547434 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202181000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 39339-85-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39339-85-0
Numero MDL MFCD00145579
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlyst™ A26
Imballaggio Plastic bottle
Densità 0.6750g/mL
Fieser 01,511; 02,227; 04,266; 05,355; 06,302; 07,182; 08,263
Indice di Merck 10, 381
Quantità 100 mL