Learn More
R&D Systems™ Ambrisentan
Codice prodotto. 18789748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18789748 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18789748 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5828/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.65€
    646.80€ / 50mg
    Risparmia 67.85€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective ETA antagonist
Ambrisentan is a selective endothelin receptor ETA antagonist. Displays approximately 200-fold selectivity for ETA over ETB (Ki values are 1 nM and 195 nM for respectively). Prevents endothelin-induced sudden death in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid
CAS 177036-94-1
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C22H22N2O4
Purezza 99%