Learn More
Ambrisentan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478257
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478257 5 mg -
16416116 100 mg 100mg
16415558 10 mg 10mg
16401727 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16478257 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13209
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Ambrisentan
Forma fisica Solid
CAS 177036-94-1
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H22N2O4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo BSF 208075 LU 208075
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (264.26 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 7.14 mg/mL (18.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](C(OC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)OC3=NC(C)=CC(C)=N3)O
Molecular Weight (g/mol) 378.42
Peso formulazione 378.42
Percent Purity 99.58%
Grado Research
Research purposes only