Learn More
Ambrisentan, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16514404 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16514404 250 mg 250mg
16504404 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16514404 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 463952500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 177036-94-1 | C22H22N2O4 | 378.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 177036-94-1
Formula molecolare C22H22N2O4
Molecular Weight (g/mol) 378.43
InChI Key OUJTZYPIHDYQMC-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
SMILES COC(C(OC1=NC(C)=CC(C)=N1)C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ambrisentan
Punto di fusione >150.0°C
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
Peso formulazione 378.42
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ambrisentan
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ambrisentan