Learn More
Ambroxol Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ambroxol hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-; |
| Peso formulazione | 411.9553 |
| Percent Purity | >95% |