Learn More
AMDEX Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0.5ml Secondary Antibody, Cytiva
Codice prodotto. 10157014 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10157014 0.5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10157014 Fornitore Life Science products Cytiva N. del fornitore RPN4301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Enzyme Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Descrizione Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase
Diluizione For ELISA, it is recommended that the conjugate should be diluted in the range 1:1000 to 1:4000
Specie ospite Goat
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.5 mL
Primario o secondario Secondary
Isotype IgG
Identificativo prodotto
  • Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0. 5 ml
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 53.9% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 50% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.