Learn More
Cytiva Colorante Amersham™ Cy™3, Cy™ 5 Maleimide mono-Reactive, confezioni da 5
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
Cy3 and Cy5 mono-functional maleimides are particularly suitable for the selective labeling of molecules containing free sulfhydryl groups, such as cysteine residues in proteins and peptides, and oligonucleotides. They are also useful in antibody labeling since the dye molecules are introduced away from the antibody binding site, increasing the chance that functionality of the labeled molecule will be unimpaired. The protocol is simple and robust, offering an alternative chemistry when either greater selectivity of labeling is required or amine labeling with Cy3 and Cy5 NHS esters is not desirable or appropriate.
- Provides an alternative for when CyDye™ NHS esters are unsuitable.
- Dyes are packaged in premeasured amounts and foil-sealed to ensure consistent labelings
Order Info
Ogni kit contiene cinque fiale di colorante, ciascuna sufficiente per la marcatura di 1 mg di proteine.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la marcatura dei composti biologici con colorante CyTM5 monofunzionale |
| Quantità | Confezioni singole |
| Product Type | Cy5 Maleimide Mono-Reactive Dye 5-Pack |
| Contenuto kit | Cinque flaconi di colorante |
| Sufficiente per | Marcatura di 1 mg di proteine |
| Peso molecolare | 817 |
| Solubilità | Soluble in cold water and hot water |
| Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |
| Label or Dye | Cy5 |
| Colore | Blue |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1