Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antibody Labeling Kits
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Label or Dye:
Cy2 Reactive Dye
Cy2 mono-Functional Dye
Cy3 Reactive Dye
Cy5 Reactive Dye
Product Type:
Cy2 Ab Labeling Kit
Cy2 MAb Labeling Kit
Cy3 Ab Labeling Kit
Cy5 Ab Labeling Kit
Conditionnement:
1 set
Description
CyDye fluorescent dyes are supplied as highly water soluble, reactive NHS esters for easy conjugation to biomolecules containing aliphatic amino groups.
- Conjugations are carried out under mild conditions and are complete within 1 hour
- Dyes are packaged in premeasured amounts and foil sealed to ensure consistent labelings
Informations sur la commande
Antibody kits contain all reagents required for 2 x 1mg reactions. Monoclonal antibody kits contain all reagents required for 2 x 0.1mg reactions.
Spécification
Spécification
| Da utilizzare con (applicazione) | For the conjugation of proteins with Cy5 Reactive Dye |
| Quantità | Each |
| Product Type | Cy5 Ab Labeling Kit |
| Intervallo di pH | 7 to 7.3 |
| Peso molecolare | 975.15 |
| Solubilità | Cy5 dye: Soluble in cold water and hot water Coupling buffer: Soluble in cold water and hot water Elution buffer: Soluble in cold water and hot water |
| Content And Storage | 2°C to 8°C, protected from light |
| Label or Dye | Cy5 Reactive Dye |
| Colore | Blue |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cy5
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu