Descrizione
For labeling DNA and RNA probes especially for multicolor analysis in microarrays, FISH, chromosome identification, whole chromosome painting, karyotyping, and gene mapping. CyDye labeled nucleotides are available in a range of bright, intense colors with narrow emission bands—ideal for multiplexing within a single sample.
- Low nonspecific binding
- High photostability
- High water solubility
- pH insensitive
Specifica
Specifica
| Descrizione | CyDyes are a group of bright fluorescent dyes which can be used in genomic and protein research. Cy dye labelled nucleotides exhibit the following properties: |
| pH | 7 |
| Peso molecolare | 765.95 (monofunzione), 949.11 (bifunzione) |
| Product Type | Cy3-dUTP |
| Reagenti | Fluorescent Labeling Reagents |
| Lunghezza d'onda | 570 nm |
| Content And Storage | Da -15° a 30 °C |
| Quantità | 25 nmol |
| Colore | Arancione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ricerca genomica e sulle proteine, marcatura di sonde di DNA e RNA, in particolare per analisi multicolore in microarray, FISH, identificazione dei cromosomi, verniciatura cromosomica completa, cariotipo e mappatura dei geni |