Learn More
Cytiva Confezioni di colorante reattivo Amersham™ CyDye™ Post-Labeling
Codice prodotto. 10724947 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
12 flaconi
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10724947 12 flaconi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10724947 Fornitore Cytiva N. del fornitore RPN5661
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Reactive CyDye fluors specifically optimized for nucleic acid microarray labeling. Cytiva CyDye Post-Labelling Reactive Dye Pack provides conveniently packaged, highly reactive Cy3 and Cy5 monofunctional NHS ester to label probes via the post-labeling (amino allyl) route.
  • High reactivity Cy™3 and Cy™5 dyes: 40,000pmol reactive dye per vial, at >75% reactive dye content
  • Each vial is sufficient for one labeling reaction of up to 0.5-2μg of aa-cDNA or 3-10μg aa-RNA
  • Ready-to-use, individually dispensed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Solo fluorofori CyDye reattivi specificatamente ottimizzati per la marcatura microarray di acidi nucleici
Quantità 12 flaconi
Product Type CyDye Post-Labeling Reactive Dye Pack
Contenuto kit 12 flaconi di Cy3 NHS Ester e 12 flaconi di Cy5 NHS Ester
Intervallo di pH Da 8.5 a 9.5
Sufficiente per Una reazione di marcatura di fino a 0.5 - 2 μg di aa-cDNA o 3 - 10 μg aa-RNA
Content And Storage Da -15° a 30 °C