Learn More
Cytiva Colorante di reazione Amersham™ CyDye™, confezioni da 5
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Label or Dye:
Colorante Cy3 monofunzionale
Colorante Cy5 monofunzionale
Cy3.5 mono-Functional Dye
Cy5 Reactive Dye
Cy5.5 bis-Functional Dye
Cy5.5 mono-Functional Dye
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Convenient way to label antibodies, proteins, drugs, and oligonucleotides with CyDye Fluorescent Dyes.
- For use in ELISA, immunoprecipitation, and blotting applications.
- Dyes are packaged in premixed amounts and foil-sealed to ensure consistent labelings.
Order Info
Ogni kit contiene cinque fiale di colorante. Ogni fiala è sufficiente per la marcatura di 1 mg di proteine o di 30 nmol di gruppi amminici.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la marcatura dei composti biologici con colorante Cy5 monofunzionale |
| Quantità | Ciascuno |
| Product Type | Cy5 Mono-Reactive Dye Pack |
| Contenuto kit | Cinque buste in foglio di alluminio ciascuna contenente il colorante essiccato per la marcatura di 1 mg di proteine |
| Sufficiente per | Marcatura di proteine da 1 mg o gruppi amminici da 30 nm |
| Peso molecolare | 791.99 |
| Content And Storage | 2° - 8 °C |
| Label or Dye | Colorante Cy5 monofunzionale |
| Colore | Blue |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: cy5 (mono-reactive)