Learn More
Cytiva Colorante di reazione Amersham™ CyDye™, confezioni da 5
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Label or Dye:
Colorante Cy3 monofunzionale
Colorante Cy5 monofunzionale
Cy3.5 mono-Functional Dye
Cy5 Reactive Dye
Cy5.5 bis-Functional Dye
Cy5.5 mono-Functional Dye
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Convenient way to label antibodies, proteins, drugs, and oligonucleotides with CyDye Fluorescent Dyes.
- For use in ELISA, immunoprecipitation, and blotting applications.
- Dyes are packaged in premixed amounts and foil-sealed to ensure consistent labelings.
Order Info
Ogni kit contiene cinque fiale di colorante. Ogni fiala è sufficiente per la marcatura di 1 mg di proteine o di 30 nmol di gruppi amminici.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For the labelling of biological compounds with Cy5.5 monofunctional dye |
| Quantità | Each |
| Product Type | Cy5.5 Mono-Reactive Dye Pack |
| Contenuto kit | Five foil packs each containing dried dye to label 1mg of Protein |
| Sufficiente per | Labeling 1mg Protein or 30nM Amino groups |
| Peso molecolare | 1128.41 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C, protected from light |
| Label or Dye | Cy5.5 mono-Functional Dye |
| Colore | Blue |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Titolo del prodotto
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion