Learn More
Cytiva Confezioni speciali Amersham™ CyDye™ (estere di NHS mono-Reactive)
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
150 μg
25 mg
5 mg
50 mg
Label or Dye:
Cy3.5
Cy5
Cy7
Product Type:
Cy3.5 NHS Ester
Cy5 NHS Ester
Cy7 NHS Ester
Dimensione della confezione:
10mg
150µg
1mg
25mg
50mg
5mg
Descrizione
- Contains derivitized CyDyes that carry only one reactive group on each dye molecule
- pH range: 3 to 10
- DMSO tolerant
- Photostable
- Example protocols included with each dye pack
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For labeling via Amine groups, CyDyes are suitable for use in applications such as Fluorescence resonance energy transfer (FRET), time resolved-Fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) and Fluorescence polarization (FP) |
| Quantità | 5 mg |
| Product Type | Cy5 NHS Ester |
| Contenuto kit | Foil packs, each containing 1, 5, 10, 25 or 50mg dried dye |
| Intervallo di pH | 3 to 10 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Label or Dye | Cy5 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo||
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.