Learn More
Cytiva Reagente bloccante Amersham™ ECL Advance™
Codice prodotto. 10106424 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
40 g
Dimensione della confezione:
40g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10106424 40 g 40g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10106424 Fornitore Cytiva N. del fornitore RPN418
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per controllare il rumore di fondo. Il reagente bloccante Cytiva Life SciencesTM AmershamTM ECL AdvanceTM controlla il rumore di fondo mantenendo livelli di intensità del segnale elevati.
Use for Controlling background noise. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL Advance™ is Blocking Reagent controls background noise while retaining a high level of signal intensity.
Completamente compatibile con le membrane Hybond™ ECL™ (nitrocellulosa) e Hybond-P (PVDF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per il blocco di membrane di nitrocellulosa e PVDF prima della rilevazione con reagenti per western blotting Amersham ECL, Amersham ECL Prime o Amersham ECL Select
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C
Product Type Agente bloccante
Quantità 40 g
Product Line Amersham