Learn More
Cytiva Agente bloccante Amersham™ ECL™
Codice prodotto. 10156414 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
40000 mg
Dimensione della confezione:
40g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10156414 40000 mg 40g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10156414 Fornitore Cytiva N. del fornitore RPN2125
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per bloccare membrane in nitrocellulosa e PVDF. L'agente bloccante Cytiva Life SciencesTM AmershamTM ECLTM blocca le membrane da utilizzare con reagenti di rilevazione per western blotting ECL e ECL PlusTM.
  • Contiene 40 g di agente bloccante a membrana
  • Sufficiente per almeno 20 miniblot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Bloccaggio di nitrocellulosa e membrane PVDF da utilizzare con reagenti di rilevazione per Western blot ECL™ ed ECL™ PlusTM
Include 40 g di agente bloccante ECL™, sufficiente per almeno 20 miniblot
Quantità 40000 mg