Learn More
Cytiva Sistema di etichettatura e rilevazione degli acidi nucleici Amersham™ ECL™ Direct
Codice prodotto. p-3676034 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
For 2000 cm2 Membrane
For 4000 cm2 membrane
Labels 10 μg Nucleic Acid
Labels 5 μg Nucleic Acid
Product Type:
Detection Reagents
Hybridization Buffer
Labeling Module
Labeling and Detection System
Dimensione della confezione:
5µg
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Dimensione della confezione
10733797 Labels 5 μg Nucleic Acid Labeling Module 5µg
10195804 For 4000 cm2 membrane Detection Reagents Pezzo
10554205 Labels 10 μg Nucleic Acid Labeling and Detection System Pezzo
10411095 For 2000 cm2 Membrane Detection Reagents Pezzo
10269004 Labels 5 μg Nucleic Acid Labeling and Detection System Pezzo
10459774 For 4000 cm2 membrane Hybridization Buffer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10733797 Fornitore Cytiva N. del fornitore RPN3005
Includes
45-000-922 e 45-000-923: Reagente di marcatura, crosslinker, DNA di controllo, agente bloccante, reagenti di rilevazione ECL e tampone di ibridazione oro ECL
Per una rilevazione facile e veloce di quantità di target medio-alti. Il sistema di marcatura e rilevazione dirette di acido nucleico Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ si basa sulla marcatura diretta di sonde DNA e RNA con perossidasi del rafano (HRP) in una reazione chimica semplice della durata di 20 minuti
    • Direct probe labeling in a 10 min reaction, 1 h from hybridization to detection with ECL Direct, Hybond N+, and Hyperfilm ECL.
    • Eliminates handling, waste, and regulatory issues associated with the use of radioactivity.
    • No need to strip blots before reprobing.
    • For fast and easy detection of medium- to high-target amounts in applications such as colony/plaque screens, dot blots, and PCR product analyses.
    • Consistent results combining strong signals with very low backgrounds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Colony or plaque screens, dot blots and PCR product analyses
Include DNA labelling reagent 0.5mL; Glutaraldehyde solution 0.5mL; Water 1.0mL; l Hind III control DNA (10μg/mL) 0.1 ml; Gold hybridization buffer 500mL; Blocking agent 25g
Product Type Labeling Module
Quantità Labels 5 μg Nucleic Acid
Durata del test 20 min.