Learn More
Cytiva Reagente di rilevazione Western Blotting Amersham™ ECL Select™
Codice prodotto. 12644055 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Metodo di rilevamento:
Chemiluminescence
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Metodo di rilevamento Dimensione della confezione
12644055 Chemiluminescence Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12644055 Fornitore Cytiva N. del fornitore RPN2235
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Da utilizzare come reagente ad alta sensibilità per la rilevazione di Western Blotting chemioluminescente. Il reagente di rilevazione per Western Blotting Cytiva Life Sciences™Amersham™ ECL Select™ fornisce un'uscita di segnali ad alta intensità, per la rilevazione di terreni a livelli di proteine bassissimi.
Amersham ECL Select è un reagente ad alta sensibilità per la rilevazione di Western blotting chemioluminescente. L'elevata intensità del segnale lo rende adatto alle applicazioni di Western blotting più esigenti, permettendo di rilevare quantità minime di proteine. I segnali possono essere rilevati con imager CCD o pellicola a raggi X. Amersham ECL Select offre una gamma dinamica complementare ad Amersham ECL Prime™ e simile ad Amersham ECL Advance™.
  • Amersham ECL Select è il reagente di rilevazione per Western Blotting chemioluminescente più sensibile nella gamma Amersham ECL
  • Con un'intensità di segnale eccezionale, Amersham ECL Select consente di ottenere bande più luminose e più chiare a bassi livelli di proteine
  • Amersham ECL Select offre elevata sensibilità anche con l'uso di anticorpi primari e secondari altamente diluiti
  • Per l'uso con una vasta gamma di diluizioni anticorpali, riducendo la necessità di una lunga ottimizzazione
  • Ottimizzato per l'imaging con ImageQuant™ LAS 4000 (imaging basato su CCD) e compatibile con Amersham Hyperfilm
  • Compatibile con i marker di peso molecolare Rainbow e i marker per Western blotting Amersham ECL DualVue™
  • Ottimizzato per l'uso con le membrane in PVDF Amersham Hybond™ e compatibile con le membrane in nitrocellulosa Amersham Protran™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di rilevamento Chemiluminescence
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Uscita segnale ad alta intensità, per la rilevazione di terreno con livelli di proteina bassissimi
Membrane Compatibility Nitrocellulose, PVDF
Content And Storage Soluzione A (soluzione di luminol, 50 ml), Soluzione B (soluzione di perossido, 50 ml)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ECL Select
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain:
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene % di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il % di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.