Description
- Detectable on Hyperfilm™ ECL or with CCD imager
- Uses enhanced luminol-based detection which is suitable for all routine Western Blotting
Western Blotting
Specifications
Specifications
| Product Type | Reagenti di rilevazione Western blotting ECL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blotting di routine |
| Quantità | 250 ml |
| Sensibilità | ≈10 pg |
| Sufficiente per | Rilevazione di 4000 cm2 di membrana |
| Content And Storage | 250 ml reagente rilevazione, 1250 ml reagente rilevazione 2 Da 2 ° a 8 °C |