Descrizione
- Excellent sensitivity, resolution and low background for all labeling and detection systems: radioactive, nonradioactive and chromogenic
- Packaging features include interleaf on both sides of the membrane and airtight resealable bag with marking spot
- Pore size: 0.2μm and 0.45μm
- Discs are also available
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Protein blotting |
| Diametro (sistema metrico) | 132 mm |
| Quantità | 50 Discs |
| Formato | Disc |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensioni (sistema metrico) | 13.2 cm dia. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- hybond-ECL (132mm)
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose