Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ -N+
Codice prodotto. 11708328 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 rotolo
10 Sheets
20 Sheets
5 Sheets
50 Discs
50 Gridded Discs
50 Sheets
Dimensions (LxW):
11.9 x 7.8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22.2 x 22.2 cm
30 cm x 3
30 x 50 cm
Not Applicable
Diametro (sistema metrico):
82 mm
Non pertinente
Not Applicable
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Dimensions (LxW) Diametro (sistema metrico) Unit Size
11708328 10 Sheets 15 x 20 cm Not Applicable pezzi 10
11718308 20 Sheets 12 x 10 cm Not Applicable pezzi 20
10320175 1 rotolo 20 cm x 3 m Non pertinente Pezzo
11778358 10 Sheets 22.2 x 22.2 cm Not Applicable pezzi 10
10506125 1 rotolo 30 cm x 3 Non pertinente Pezzo
10025324 5 Sheets 30 x 50 cm Not Applicable Pezzo
11748388 50 Discs Not Applicable 82 mm pezzi 50
11708308 50 Sheets 11.9 x 7.8 cm Not Applicable pezzi 50
11758318 20 Sheets 15 x 10 cm Not Applicable pezzi 20
11728338 10 Sheets 20 x 20 cm Not Applicable pezzi 10
11738328 50 Gridded Discs Not Applicable 82 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 11708328 Supplier Cytiva Supplier No. RPN1520B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Membrane in nylon a carica positiva per l'uso nel rilevamento in chemiluminescenza e chemifluorescenza radioattiva e non radioattiva
  • Pore size of 0.45μm with retention of nucleic acids >50bp
  • Binding capacity for nucleic acids 600μg/cm2
  • Suitable for high-density arrays
  • Excellent sensitivity in conventional Southern blotting
  • Nucleic acid samples may be fixed by UV or baking
  • Not suitable for alkali blotting and fixation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Da utilizzare con (applicazione) Southern blots; UV fixation
Capacità di legame Up to 600μg/cm2
Diametro (sistema metrico) Not Applicable
Quantità 10 Sheets
Formato Sheet
Materiale Nylon, Positively Charged
Dimensions (LxW) 15 x 20 cm