Learn More
Cytiva Membrana Amersham™ Hybond™ P 0.45 μm in PVDF
Codice prodotto. 15289894 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 rotolo/confezione
10 Sheets/Pk.
25 Sheets/Pk.
25 fogli/conf.
5/Pk.
Dimensions (LxW):
100 x 100mm
140 x 160mm
150mm x 4m
300 x 600mm
300mm x 4m
80 x 90mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
10 fogli
25 fogli
5 fogli
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensions (LxW) unitSize
15289894 25 fogli/conf. 140 x 160mm 25 fogli
15259894 1 rotolo/confezione 300mm x 4m 1 rotolo
15279894 5/Pk. 300 x 600mm 5 fogli
15269894 1 rotolo/confezione 150mm x 4m 1 rotolo
15209904 10 Sheets/Pk. 100 x 100mm 10 fogli
15299894 25 Sheets/Pk. 100 x 100mm 25 fogli
15219904 25 Sheets/Pk. 80 x 90mm 25 fogli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15289894 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10600069
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per metodi di rilevazione chemioluminescente e fluorescente per proteine di > 20 000 MR. La membrana Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P 0.45μ m in PVDF è una membrana idrofobica con pori larghi 0.45 μm, elevata resistenza fisica, adatta in particolare per stripping e reprobing.
  • Protein binding capacity over over 200 μg/cm2 for easy signal detection
  • High protein retention even after harsh washing steps
  • High protein capture during transfer minimizes sample loss
  • Available in popular precut sizes for your application
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 fogli/conf.
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 140 x 160mm