Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ in PVDF: Rotoli
Codice prodotto. p-4901753 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4 m x 254 mm
4 m x 260 mm
Grado:
0.2μ m
Hybond SEQ
LFP 0.2 μm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (LxW) Grado Dimensione della confezione
15239814 4 m x 260 mm 0.2μ m 1 rotolo
15249814 4 m x 260 mm Hybond SEQ 1 rotolo
15279884 4 m x 254 mm LFP 0.2 μm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15239814 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10600021
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per applicazioni di Western blotting che necessitano di stripping e reprobing. Membrane in PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™: I rotoli sono membrane in PVDF idrorepellenti.
Ideal for Western blotting applications where stripping and reprobing are necessary. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF Membranes: Rolls are hydrophobic PVDF membranes.
Supplied in rolls.
  • Hydrophobic PVDF membranes
  • Small pore size eliminates blow-through and increases protein binding over a wide range of molecular weights
Amersham Hybond 0.2μm
  • Compatible with a range of solvents used for rapid destaining
  • Amersham Hybond SEQ 0.2μm
    • Specifically designed for protein sequencing applications and solid phase amino acid analysis
    • Offers excellent blotting for proteins Mr<20,000
    Amersham Hybond LFP 0.2μm
    • Specifically optimized for fluorescence detection in Western blotting applications
    • Provides low background fluorescence, resulting in high sensitivity
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Da utilizzare con (applicazione) Compatibili con un’ampia gamma di solventi utilizzati per la decolorazione rapida
    Capacità di legame 363 to 430 μg IgG/cm2 (Incubation Method), 167 to 199 μg BSA/cm2 (Incubation Method)
    Formato Rotolo
    Materiale PVDF
    Dimensione del poro 0.2 μm
    Dimensions (LxW) 4 m x 260 mm
    Product Line Amersham Hybond
    Grado 0.2μ m