Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF Western Blotting Sandwiches
Codice prodotto. 15259884 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Dimensions (LxW):
8 x 9 cm
Product Type:
Amersham Hybond LFP Sandwich
Amersham Hybond P Sandwich
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15259884
Marca: Cytiva 10600122
Precut, preassembled PVDF membrane and filter paper sandwiches make Western blotting easier
  • Preassembled with two Whatman™ medium thickness 3MM Chr (0.34mm) filter papers to simplify set up
  • Fit most precase gel formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Larghezza (sistema metrico) 9 cm
Quantità 10/Pk.
Formato Sandwich
Dimensione del poro 0.2 μm
Dimensions (LxW) 8 x 9 cm
Product Type Amersham Hybond P Sandwich