Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Codice prodotto. 10607665 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.7 x 17.8 cm (5 x 7 in.)
20.3 x 25.4 cm (8 x 10 in.)
7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm)
Quantità:
100 fogli/scatola
50 fogli/scatola
Dimensione della confezione:
100 fogli
50 fogli
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (LxW) Quantità Dimensione della confezione
10607665 7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm) 50 fogli/scatola 50 fogli
10534205 7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm) 100 fogli/scatola 100 fogli
10752067 12.7 x 17.8 cm (5 x 7 in.) 50 fogli/scatola 50 fogli
10479214 20.3 x 25.4 cm (8 x 10 in.) 50 fogli/scatola 50 fogli
10075224 20.3 x 25.4 cm (8 x 10 in.) 100 fogli/scatola 100 fogli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10607665 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28906836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.88€
    284.30€ / 50 fogli
    Risparmia 50.58€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Da utilizzare con tutti i sistemi chemiluminescenti a luce blu e verde. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL è realizzata su base trasparente rivestita in entrambi i lati di emulsione fotografica protetta da uno strato antigraffio.
  • Antistatic coating reduces risk of visible artifacts
  • Clear base offers high contrast for easy reading of images
  • Suitable for use with all blue and green light chemiluminescent systems
  • Film can be processed in automatic processors or manually using most common X-ray film developers and fixers
  • Chemiluminescent detection in Western, Southern, and Northern blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Amersham Hyperfilm ECL
Da utilizzare con (applicazione) Tutti i sistemi di chemiluminescenza a luce blu e verde, rilevamento della chemiluminescenza nei western, southern e northern blot
Quantità 50 fogli/scatola
Content And Storage 4 °C
Dimensions (LxW) 7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm)