Descrizione
- High sensitivity for low concentration targets
- Optimized for direct and indirect autoradiography with 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
- Clear background for excellent contrast and improved band visibility.
- Publication-quality images
- High resolution at an economical price
- Easy to use
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Rilevamento di 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I in autoradiografia diretta o indiretta, 32P, 33P, 125I in southern, northern e western blot; 32S, 33P, 350P nel sequenziamento, schermografia di 3H, 14C e 35S |
| Quantità | 100 fogli/scatola |
| Dimensions (LxW) | 7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm) |