Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Codice prodotto. 10218674 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 pollici (12.7 x 17.8 cm)
7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm)
8 x 10 pollici (20.3 x 25.4 cm)
Quantità:
100 fogli/scatola
50 fogli/scatola
Dimensione della confezione:
100 fogli
50 fogli
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (LxW) Quantità Dimensione della confezione
10218674 7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm) 50 fogli/scatola 50 fogli
10627265 8 x 10 pollici (20.3 x 25.4 cm) 100 fogli/scatola 100 fogli
10742837 8 x 10 pollici (20.3 x 25.4 cm) 50 fogli/scatola 50 fogli
10034944 5 x 7 pollici (12.7 x 17.8 cm) 50 fogli/scatola 50 fogli
10094984 7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm) 100 fogli/scatola 100 fogli
10084764 7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm) 50 fogli/scatola 50 fogli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10218674 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28906843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    291.56€ / 50 fogli
    Risparmia 33.44€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Da usare in processori automatici o manualmente in serbatoi e vassoi utilizzando gli sviluppatori e i fissatori di pellicole a raggi X più comuni. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP è un'ottima pellicola multifunzione realizzata su base trasparente rivestita su entrambi i lati con un'emulsione fotografica protetta da uno strato antigraffio.
  • High sensitivity for low concentration targets
  • Optimized for direct and indirect autoradiography with 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
  • Clear background for excellent contrast and improved band visibility.
  • Publication-quality images
  • High resolution at an economical price
  • Easy to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Rilevamento di 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I in autoradiografia diretta o indiretta, 32P, 33P, 125I in southern, northern e western blot; 32S, 33P, 350P nel sequenziamento, schermografia di 3H, 14C e 35S
Quantità 50 fogli/scatola
Dimensions (LxW) 7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm)