Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ NC: Rotoli
Codice prodotto. 15239794 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
15 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.2 um
0,45 μm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione del poro unitSize
15239794 30 cm 0.1 μm 1 rotolo
15259794 30 cm 0,45 μm 1 rotolo
15249794 30 cm 0.2 um 1 rotolo
15289794 20 cm 0.1 μm 1 rotolo
15299794 20 cm 0.2 um 1 rotolo
15239804 15 cm 0.1 μm 1 rotolo
15259804 15 cm 0,45 μm 1 rotolo
15209804 20 cm 0,45 μm 1 rotolo
15249804 15 cm 0.2 μm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15239794 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10600000
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this versatile nitrocellulose membrane for excellent binding affinity for small proteins and peptides, as well as nucleic acids. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Rolls offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Packed in rolls.
  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
  • Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 4 m
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Da utilizzare con (applicazione) Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
Formato Roll
Materiale 100% Pure Nitrocellulose
Dimensione del poro 0.1 μm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amersham Protran 0.1
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.