Learn More
Cytiva™ Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ NC: Rotoli
Codice prodotto. 15259794 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
15 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.2 um
0,45 μm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione del poro Dimensione della confezione
15259794 30 cm 0,45 μm 1 rotolo
15239794 30 cm 0.1 μm 1 rotolo
15249794 30 cm 0.2 um 1 rotolo
15289794 20 cm 0.1 μm 1 rotolo
15299794 20 cm 0.2 um 1 rotolo
15239804 15 cm 0.1 μm 1 rotolo
15259804 15 cm 0,45 μm 1 rotolo
15209804 20 cm 0,45 μm 1 rotolo
15249804 15 cm 0.2 μm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15259794 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 10600002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.84€
    321.41€ / 1 rotoli
    Risparmia 78.43€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this versatile nitrocellulose membrane for excellent binding affinity for small proteins and peptides, as well as nucleic acids. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Rolls offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Packed in rolls.
  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
  • Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 4 m
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Da utilizzare con (applicazione) Western blot, saggi immunoblot e altri metodi per analisi di acidi nucleici o proteine
Formato Rotolo
Materiale 100% nitrocellulosa pura
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 4 m x 30 cm
Product Line Amersham Protran
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amersham Protran 0.45
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose