Descrizione
Use for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Individual sheets.
- 100% pure nitrocellulose
- High affinity for proteins
- Blocking ability
- Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western blot, saggi immunoblot e altri metodi per analisi di acidi nucleici o proteine |
| Quantità | 25/confezione |
| Formato | Fogli |
| Dimensione del poro | 0.2 um |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Amersham
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.