Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ NC: Fogli
Codice prodotto. 15279814 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
25/Pk.
25/confezione
5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico):
8 cm
10 cm
10.2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Larghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
13.3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.2 um
0,45 μm
Dimensione della confezione:
10 fogli
25 fogli
5 fogli
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione del poro unitSize
15279814 5/Pk. 60 cm 30 cm 0,45 μm 5 fogli
15269814 5/Pk. 60 cm 30 cm 0.2 μm 5 fogli
15239824 25/confezione 20 cm 20 cm 0,45 μm 25 fogli
15249824 10/Pk. 20 cm 20 cm 0,45 μm 10 fogli
15259824 25/confezione 20 cm 20 cm 0.2 um 25 fogli
15269824 10/Pk. 20 cm 20 cm 0.2 μm 10 fogli
15279824 25/Pk. 20 cm 20 cm 0.1 μm 25 fogli
15289824 10/Pk. 20 cm 20 cm 0.1 μm 10 fogli
15209844 25/Pk. 16 cm 14 cm 0,45 μm 25 fogli
15289844 10/Pk. 10 cm 10 cm 0,45 μm 10 fogli
15249864 25/Pk. 8 cm 9 cm 0,45 μm 25 fogli
15259864 25/Pk. 8 cm 9 cm 0.2 μm 25 fogli
15265928 10/Pk. 10.2 cm 13.3 cm 0.2 μm 10 fogli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15279814 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10600033
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Individual sheets.
  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
  • Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 60 cm
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Da utilizzare con (applicazione) Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
Quantità 5/Pk.
Formato Sheet
Dimensione del poro 0,45 μm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amersham Protran 0.45
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.