Learn More
Cytiva™ Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Western Blotting Sandwiches
Codice prodotto. 15209884 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 cm
Larghezza (sistema metrico):
9 cm
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione del poro Dimensione della confezione
15209884 8 cm 9 cm 0.2 μm pezzi 10
15299874 8 cm 9 cm 0,45 μm pezzi 10
15219884 8 cm 9 cm 0.1 μm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15209884 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 10600115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.54€
    145.11€ / pezzi 10
    Risparmia 35.43€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Convenient, precut, preassembled Protran NC Nitrocellulose membrane and filter paper sandwiches
  • Preassembled with two Whatman™ medium thickness 3MM Chr (0.34mm) filter papers to simplify set up
  • Fit most precase gel formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Larghezza (sistema metrico) 9 cm
Quantità Pack of 10
Formato Sandwich
Materiale Nitrocellulose
Dimensione del poro 0.2 μm
Dimensions (LxW) 80 x 90 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • amersham protran sandwich 0.2µm NC +3mm 80mm x 90mm
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose