Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: Rotoli
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
Supplied in rolls.
- Low background enables a dynamic range for complicated samples
- Suitable for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
- 100% pure nitrocellulose
- High affinity for proteins
- Blocking ability
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 4 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western blot, saggi immunoblot e altri metodi per analisi di acidi nucleici o proteine |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | 100% nitrocellulosa pura |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Amersham Protran Premium 0.45
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose