Learn More
Cytiva™ Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: Rotoli
Codice prodotto. 15269794 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
150 mm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
0.30 KG
1 rotolo
4m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione del poro Dimensione della confezione
15269794 30 cm 0,45 μm 0.30 KG
15279794 30 cm 0.2 μm 4m
15219804 20 cm 0,45 μm 1 rotolo
15229804 20 cm 0.2 μm 1 rotolo
15269804 150 mm 0,45 μm 1 rotolo
15279804 150 mm 0.2 μm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15269794 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 10600003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.49€
    329.02€ / 0.3kg
    Risparmia 76.47€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per risultati ottimali con applicazioni di rilevamento di Western blotting a fluorescenza. Membrane in nitrocellulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC: i rotoli offrono risoluzione e sensibilità eccellenti e basso background.
Supplied in rolls.
  • Low background enables a dynamic range for complicated samples
  • Suitable for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 4 m
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Da utilizzare con (applicazione) Western blot, saggi immunoblot e altri metodi per analisi di acidi nucleici o proteine
Formato Rotolo
Materiale 100% nitrocellulosa pura
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 4 m
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amersham Protran Premium 0.45
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.