Learn More
Cytiva™ Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Supported NC: Rotoli
Codice prodotto. 15209814 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezioni singole
Lunghezza (sistema metrico):
4 m
Larghezza (sistema metrico):
15 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.2 um
0,45 μm
Dimensione della confezione:
0.60kg
1 rotolo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione del poro Dimensione della confezione
15209814 Confezioni singole 4 m 20 cm 0,45 μm 1 rotolo
15220033 Confezioni singole 4 m 30 cm 0,45 μm 0.60kg
15289804 Confezioni singole 4 m 30 cm 0.2 um 1 rotolo
15299804 Confezioni singole 4 m 20 cm 0.2 μm 1 rotolo
15229814 Confezioni singole 4 m 15 cm 0,45 μm 1 rotolo
15219814 Confezioni singole 4 m 15 cm 0.2 μm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15209814 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 10600018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.02€
    283.51€ / 1 rotoli
    Risparmia 65.51€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per un affidabile blotting di proteine. Membrane in nitrocellulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Supported NC: I rotoli offrono risoluzione e sensibilità eccellenti e basso background.
Erogatori con rotoli.
  • Le membrane sono costituite da nitrocellulosa sostenuta da un tessuto non tessuto di poliestere inerte all'interno
  • Il supporto non influisce sulle condizioni di trasferimento o sui risultati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 4 m
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Quantità Confezioni singole
Formato Rotolo
Materiale Nitrocellulosa, poliestere inerte
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 4 m x 20 cm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amersham Protran Supported 0.45
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 70% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.