Learn More
Cytiva™ Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Supported NC: Rotoli
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
Per un affidabile blotting di proteine. Membrane in nitrocellulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Supported NC: I rotoli offrono risoluzione e sensibilità eccellenti e basso background.
Erogatori con rotoli.
- Le membrane sono costituite da nitrocellulosa sostenuta da un tessuto non tessuto di poliestere inerte all'interno
- Il supporto non influisce sulle condizioni di trasferimento o sui risultati
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 4 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Quantità | Confezioni singole |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Nitrocellulosa, poliestere inerte |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 4 m x 30 cm |
| Product Line | Amersham Protran |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Amersham Protran Supported 0.45
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose