Learn More
Cytiva Streptavidina-enzima coniugati Amersham™
Codice prodotto. 10320455 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
100 ml
Dimensione della confezione:
100µL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10320455 2 mL 2mL
10535925 100 ml 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10320455 Fornitore Cytiva N. del fornitore RPN12312ML
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Streptavidin conjugated to reporter enzyme molecules for use in blotting and in situ hybridization applications
  • High specificity reagents
  • Conjugation achieved using the periodate coupling method described by Nakane and co-workers
  • Sold on the basis of titer in an ELISA and performance in a western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for use in ECL™, western blotting ,ELISA, immunocytochemistry
Include 2mL of Phosphate Buffered Saline (0.1M Sodium Phosphate, 0.1M Sodium Chloride, pH 7.4) containing 1%(w/v) Bovine Serum Albumin and an antimicrobial agent
Quantità 2 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Streptavidin-horseradish Peroxidase Conjugate, 100 ul
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol