Learn More
Ametoctradin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30318672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318672 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318672 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10148900AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ametoctradin
CAS 865318-97-4
Nomi componenti o analita Ametoctradin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H25 N5
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C15H25N5/c1-3-5-6-7-8-9-10-12-13(4-2)19-15-17-11-18-20(15)14(12)16/h11H,3-10,16H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCc1c(N)n2ncnc2nc1CC
IUPAC Name 5-ethyl-6-octyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 275.39
Quantità 1 mL
Peso formulazione 275.211 g/mol